Merck
ADVH7F381DEE
AChemBlock
(9H-fluoren-9-yl)methyl (R)-(1-mercaptopropan-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.42
Número MDL:
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (R)-(1-mercaptopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H19NO2S/c1-12(11-22)19-18(20)21-10-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17,22H,10-11H2,1H3,(H,19,20)/t12-/m1/s1
Clave InChI
VHHOQQMSKOYFQF-GFCCVEGCSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66043-9h-fluoren-9-yl-methyl-r-1-mercaptopropan-2-yl-carbamate.html
Synonym
(9h-fluoren-9-yl)methyl (r)-(1-mercaptopropan-2-yl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66043-9h-fluoren-9-yl-methyl-r-1-mercaptopropan-2-yl-carbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)