Merck
ADVH7F380D7A
AChemBlock
5-(4-Fluorobenzyl)-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-fluorobenzyl)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H8FNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)12-10(14)15-8/h1-4,13H,5H2,(H,12,14)
Clave InChI
CTYOYWBBQBDGQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39026-5-4-fluorobenzyl-2-4-thiazolidinedione.html
Synonym
5-(4-fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39026-5-4-fluorobenzyl-2-4-thiazolidinedione.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)