ADVH7F37AFE9
AChemBlock
tert-butyl 1H-pyrrol-2-ylcarbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10-7/h4-6,10H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
FMZRREGKVGYJDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)