Merck
ADVH303C2716
AChemBlock
4-(4-bromobenzyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.63
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-bromobenzyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16BrN.ClH/c13-12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-9H2;1H
Clave InChI
BYVBFDRQSYYSED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q66260-4-4-bromobenzyl-piperidine-hydrochloride.html
Synonym
4-(4-bromobenzyl)piperidine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66260-4-4-bromobenzyl-piperidine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)