Merck
ADVH303B9C2F
AChemBlock
methyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c1-13-8(12)11-4-2-9(3-5-11)6-10-7-9;/h10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
OQLZWIZWNPGCFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q53718-methyl-2-7-diazaspiro-3-5-nonane-7-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q53718-methyl-2-7-diazaspiro-3-5-nonane-7-carboxylate-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)