ADVH14DBDF12
AChemBlock
trans-2-(methoxycarbonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(1R,2R)-2-(methoxycarbonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-11-7(10)5-3-2-4(5)6(8)9/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Clave InChI
DLSMGFKPSMYVFW-RFZPGFLSSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45772-trans-2-methoxycarbonyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)