Merck
ADV638391327
AChemBlock
N-(3-hydroxyazetidin-1-yl)(tert-butoxy)formamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (3-hydroxyazetidin-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)9-10-4-6(11)5-10/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
Clave InChI
IXKNHWHRGMSJFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18044-n-3-hydroxyazetidin-1-yl-tert-butoxy-formamide.html
Synonym
tert-butyl (3-hydroxyazetidin-1-yl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18044-n-3-hydroxyazetidin-1-yl-tert-butoxy-formamide.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)