Merck
ADV509448357
AChemBlock
Methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-4-5(3-7-4)6(8)9-2;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H
Clave InChI
TVJIWRQAMQUMPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)