Merck
AC5H99A33850
Accela ChemBio Inc.
7-Chloro-4-methoxyquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-chloro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-4-5-12-9-6-7(11)2-3-8(9)10/h2-6H,1H3
Clave InChI
MJPWEOSCYPTWIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY326335&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY326335.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)