Merck
AC5H9802359E
Accela ChemBio Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.1
Número MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)6(9)2-5/h1-2H
Clave InChI
GCJYPUIYHNBJPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY186883&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY186883.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)