Merck
AC5410537750
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(3-pyridinyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)8-5-9(15-12-8)7-3-2-4-11-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
IJYBKCVFGWEEKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015172&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY015172.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)