Merck
AC5388701905
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-4-18-14(17)12(10-15)9-11-5-7-13(8-6-11)16(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3/b12-9+
Clave InChI
UWWFWHASAAPOLK-FMIVXFBMSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY022453&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY022453.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)