Merck
AABH99A464FD
AA BLOCKS, INC.
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(2-thienyl)-1,3-hexanedione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322.2
Número MDL:
Iupac Name
4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-1-(2-thienyl)-1,3-hexanedione
Inchi Code
1S/C10H5F7O2S/c11-8(12,9(13,14)10(15,16)17)7(19)4-5(18)6-2-1-3-20-6/h1-3H,4H2
Clave InChI
QHOQGOZSTQAYRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/559-94-4
Synonym
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thiophen-2-yl)hexane-1,3-dione
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=559-94-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)