AABH99A42923
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-amino-4-(4-methylphenyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-amino-4-(4-methylphenyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)10-7-17-12(11(10)14)13(15)16-2/h3-7H,14H2,1-2H3
Clave InChI
UJJDUVOANRRUHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=160133-75-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)