Merck
AABH97D3C6E2
AA BLOCKS, INC.
PBB 155
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
627.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2',4,4',6,6'-hexabromo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H4Br6/c13-5-1-7(15)11(8(16)2-5)12-9(17)3-6(14)4-10(12)18/h1-4H
Clave InChI
LNFYSRMCCKKDEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/59261-08-4
Synonym
2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=59261-08-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)