Merck
AABH97D243E2
AA BLOCKS, INC.
2-methyl-5-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-5-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Inchi Code
1S/C7H5F3N4O/c1-3-11-6-12-4(7(8,9)10)2-5(15)14(6)13-3/h2,15H,1H3
InChI key
TVMJPUUYQACRKR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/95095-67-3
Synonym
2-methyl-5-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=95095-67-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)