Merck
AABH97D20292
AA BLOCKS, INC.
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5H-indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Inchi Code
1S/C12H7NO/c14-12-9-4-2-1-3-8(9)11-7-13-6-5-10(11)12/h1-7H
InChI key
FVUGGEIGQCQEBB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/18631-22-6
Synonym
indeno[1,2-c]pyridin-5-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=18631-22-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)