Merck
AABH9616D616
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-[3-bromo-4-(methoxymethoxy)phenyl]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-(3-bromo-4-(methoxymethoxy)phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13BrO4/c1-14-7-16-10-4-3-8(5-9(10)12)6-11(13)15-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
HJCVEBWBMCRAQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/100126-08-7
Synonym
METHYL 2-(3-BROMO-4-(METHOXYMETHOXY)PHENYL)ACETATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=100126-08-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)