Merck
AABH9616B713
AA BLOCKS, INC.
Trans-Bis(dicyclohexylamine)palladium(II) acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
585.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diacetoxybis(dicyclohexylamino)palladium
Inchi Code
1S/2C12H22N.2C2H4O2.Pd/c2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2*1-2(3)4;/h2*11-12H,1-10H2;2*1H3,(H,3,4);/q2*-1;;;+4/p-2
InChI key
YMCGITLSLUEGKH-UHFFFAOYSA-L
storage temp.
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/628339-96-8
Synonym
trans-Bis(dicyclohexylaMine)palladiuM(II) acetate, DAPCy
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=628339-96-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)