Merck
AABH93DE0F8B
AA BLOCKS, INC.
Sodium 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.11
Número MDL:
Iupac Name
sodium 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O3.Na/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5;/h2,4-5H,1,3H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
QLCKHRQGBNMBPB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/16698-52-5
Synonym
sodium 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=16698-52-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)