Laboratorio inteligente.
Acceso más inteligente.
Equipos de laboratorio conectados
El laboratorio del futuro requiere herramientas de siguiente nivel para la ciencia de siguiente nivel. Los laboratorios modernos pueden aprovechar la tecnología que amplía el acceso, mejora la colaboración, normaliza los métodos y permite a los científicos trabajar con mayor seguridad y eficiencia. Nuestros instrumentos de laboratorio conectados ofrecen herramientas ergonómicas de diseño intuitivo con capacidades Bluetooth®, Wi-Fi® y en la nube, que promueven una mayor productividad y contribuyen a elevar su investigación.
Vea este vídeo para aprender más sobre nuestros instrumentos de laboratorio conectados.
Pulse en el nombre de cada instrumento a continuación para obtener información.
Generador de imágenes celulares digitales Millicell® DCI
Mida sus cultivos celulares con facilidad. Nuestro generador de imágenes digitales Millicell® DCI permite una ejecución más eficiente de las técnicas diarias repetitivas asociadas con el subcultivo celular.
- Confluencia, morfología y recuento celular estimado
- Mediciones objetivas
- Menor sesgo de usuario
- Medición en hemocitómetro o en el recipiente
- Cultivos de células adherentes, esferoides y de organoides
Acceda fácilmente a sus datos para una mayor flexibilidad. Con los servicios Millicell® en la nube, las imágenes se transfieren automáticamente a la nube. A continuación, los datos pueden verse y volver a analizarse según se desee utilizando la aplicación basada en la web. Rastree, registre y archive los resultados. Controle las tendencias de crecimiento celular con acceso instantáneo a los datos históricos. Amplíe la capacidad de cultivo celular de su laboratorio con Millicell® DCI.
Contador celular Scepter™ 3.0 que cabe en la palma de la mano
Actualice su sala de cultivo de tejidos con recuentos celulares más rápidos y precisos. Nuestro contador Scepter™ 3.0, que cabe en la palma de la mano, combina capacidades inteligentes con el principio de impedancia Coulter para obtener resultados precisos y uniformes en segundos.
- Utiliza el método de impedancia Coulter para el recuento de células
- Diseño ergonómico
- Cuenta miles de células por medición para una precisión máxima
- Recuentos precisos en < 30 segundos
Transfiera los resultados de forma inalámbrica o mediante USB para una grabación y un archivado fiables. Compare varias muestras y conjuntos de datos en paralelo utilizando prácticamente cualquier programa de hoja de cálculo. Cree representaciones gráficas e informes significativos. Utilice el Scepter™ 3.0 para obtener un recuento celular exacto y preciso.
Sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™
Normalice el etiquetado de muestras, reactivos y productos químicos con el sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™. Nuestra etiquetadora de laboratorio agiliza la identificación con etiquetas impermeables y adaptables diseñadas para laboratorios de investigación.
- Etiquetas impresas definidas por el usuario para una mayor legibilidad
- Etiquetas criogénicas y químicamente resistentes diseñadas para entornos de laboratorio
- Resistencia a temperaturas desde -196 °C (nitrógeno líquido) hasta 100 °C.
Acceda e imprima etiquetas desde un ordenador portátil, una tableta o un dispositivo móvil. Cree, guarde y comparta plantillas de etiquetas con sus compañeros de trabajo. Minimice la pérdida de muestra, aumente la seguridad y mejore la eficiencia en el laboratorio con el sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™.
Optimización de los análisis
Trabajo más inteligente
Aumento de las capacidades