Merck
Techniques de culture de cellules primaires
Image de microscopie à fluorescence d'une culture de cellules primaires colorées pour mettre en évidence différents éléments constitutifs : noyaux en bleu, filaments d'actine en vert et mitochondries en rouge.
Présentation des cellules primaires
Les cellules primaires sont des cellules de mammifères qui sont prélevées directement sur des tissus humains ou animaux vivants. Elles diffèrent des cellules souches dans le sens où les cellules primaires autres que les cellules souches ont généralement atteint leur stade final de différenciation et sont donc considérées comme extrêmement représentatives des tissus dont elles ont été isolées, en particulier lorsque les caractéristiques de la biologie du cancer peuvent faire de lignées de cellules cancéreuses des modèles moins prédictifs des systèmes normaux ou des pathologies non cancéreuses. Les phénotypes courants de cellules primaires sont les cellules épithéliales, les cellules endothéliales, les kératinocytes, les mélanocytes, les fibroblastes, les ostéoblastes, les myocytes et les hépatocytes.   
Catégories à la une
L'image représente une série de six flacons de laboratoire contenant un liquide rouge disposés en ligne avec sur la droite une éprouvette graduée partiellement remplie du même liquide rouge, le tout sur un fond blanc.
Milieux et tampons classiques
Faites votre choix parmi une gamme de formulations optimisées de milieux de culture cellulaire, comprenant notamment le DMEM et le RPMI-1640, et d'options sans sérum pour divers besoins cellulaires.
Commander des produits
Scène de laboratoire avec un scientifique en blouse blanche en arrière-plan. Au premier plan, différents équipements de laboratoire et divers récipients remplis de liquide rose sont disposés sur une surface en acier inoxydable. Le laboratoire est bien éclairé et comprend en arrière-plan des meubles et des équipements modernes.
FBS - sérum de veau fœtal
Riche en facteurs de croissance, le sérum de veau fœtal (FBS) (aussi appelé FCS) convient...
Commander des produits
Systèmes de purification d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 – Systèmes de purification d'eau de laboratoire de Type 1 et de Type 2 avec une unité de production et une unité de stockage, plus des distributeurs d'eau pure et d'eau ultra pure.
Systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® pour paillasse
Les systèmes Milli-Q® offrent des technologies novatrices de purification de l'eau conçues pour...
Commander des produits
Coloration par fluorescence de cellules de mammifère en culture
Lignées de cellules de mammifères
Nous fournissons des lignées cellulaires authentifiées et exemptes de contaminants (dont un grand nombre issues d'un partenariat avec l'ECACC), outils précieux pour la production de protéines, d'anticorps, de virus et de vaccins.
Commander des produits
Différence entre cellules primaires et lignées cellulaires immortelles
Tout comme les lignées cellulaires dérivées de tumeurs ou immortalisées par d'autres méthodes, les cellules primaires d'origine humaine ou animale permettent de modéliser les systèmes biologiques. Comme leur viabilité n'est généralement garantie que sur un nombre plus faible de doublements, les cellules primaires sont moins susceptibles de perdre les traits spécifiques aux tissus, cette perte caractérisant les cellules cultivées sur de longues périodes et faisant l'objet de nombreux passages in vitro. Les cellules primaires peuvent être documentées avec les caractéristiques du donneur, notamment son âge, son sexe et son état de santé le cas échéant, ce qui en fait des modèles utiles pour le développement d'approches médicales personnalisées.
Approvisionnement en cellules primaires et mise en culture
Les institutions de recherche associées aux hôpitaux peuvent avoir accès à des tissus et des cellules primaires. Les fournisseurs de cellules primaires proposent des lots de cellules issus de donneurs individuels ou bien des pools de cellules provenant de multiples donneurs. Les fournisseurs réputés ou les protocoles de recueil sur les patients doivent fournir une documentation prouvant le respect des règles éthiques lors de l'isolement des cellules à partir de donneurs humains, et lors de la validation du type des cellules. Les cellules primaires diffèrent des lignées cellulaires de mammifères dans le sens où elles sont généralement plus exigeantes et requièrent des nutriments supplémentaires, notamment lorsqu'elles sont mises en culture dans des milieux sans sérum ou à faible teneur en sérum. Ces nutriments spécifiques complémentaires incluent des cytokines et des facteurs de croissance.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents