Hétérocycles halogénés
Les composés hétérocycliques sont des composés organiques dans lesquels au moins un atome du cycle n'est pas un atome de carbone. Les composés hétérocycliques halogénés possèdent un atome d'halogène supplémentaire (brome, chlore, fluor ou iode). Les hétérocycles halogénés sont importants, car ils sont utilisés comme véhicules dans la synthèse d'autres composés organiques dans les applications de chimie de synthèse. Leur structure peut être modifiée dans des réactions hétérocycliques visant à manipuler leur fonction. Les composés organochlorés forment l'un des groupes de composés les plus utilisés dans les réactions de synthèse.
Les composés hétérocycliques naturels sont essentiels au métabolisme des cellules vivantes. Les bases hétérocycliques, comme la pyrimidine et la purine, se retrouvent dans la composition de l'ADN. En ce qui concerne les acides aminés, le motif indole apparaît dans le tryptophane, tandis que le motif pyrrolidine apparaît dans la proline. De nombreux hétérocycles de synthèse présentent une activité pharmacologique et sont très étudiés en chimie thérapeutique ; d'autres servent de ligands (p. ex. les NHC) dans les pesticides, d'antioxydants industriels, de copolymères ou d'intermédiaires de synthèse.
Notre éventail diversifié de plus de 3 000 hétérocycles halogénés comprend notre offre centrale ainsi que celle de nos partenaires. Nous proposons la gamme de synthons hétérocycliques la plus complète du marché. Ces derniers peuvent être utilisés dans une multitude de protocoles de synthèse, notamment les méthodes de lithiation et de couplage croisé catalysé au palladium.
Dynamisez vos percées scientifiques grâce à notre source unique de réactifs chimiques. Notre offre d'hétérocycles halogénés inclut :
- des hétérocycles organofluorés
- des hétérocycles organochlorés
- des hétérocycles organobromés
- des hétérocycles organo-iodés