Merck
Épigénétique
Schéma représentant des mécanismes épigénétiques utilisant la méthylation de l'ADN, la modification des histones et la régulation par l'ARN.
Mécanismes épigénétiques
Le domaine de l'épigénétique revêt aujourd'hui un intérêt particulier pour les scientifiques qui travaillent dans la recherche sur le cancer, les maladies neurodégénératives et les addictions. Les mécanismes épigénétiques impliquent l'activation ou la répression temporaire de l'expression de certains gènes. Il est intéressant de noter que ces changements peuvent être transmis d'une génération à l'autre, bien qu'ils ne modifient pas irréversiblement la séquence d'ADN. Les trois principaux mécanismes épigénétiques sont la méthylation de l'ADN, la modification des histones et la régulation par l'ARN.
Catégories à la une
Équipement de laboratoire utilisé pour la recherche biochimique sur les glucides, englobant les monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides et les polysaccharides.
Biologie chimique
Nos produits de biologie chimique haut de gamme vous apportent des solutions à la fois simples et spécialisées pour la bioconjugaison ainsi que pour la synthèse de biomolécules et de peptides.
Commander des produits
Cellules souches embryonnaires humaines H9 colorées à la phosphatase alcaline (AP)
Cellules souches
Nos produits qualifiés pour les cellules souches embryonnaires (CSE) et les cellules souches pluripotentes induites (CSPi), comprenant notamment des milieux et des outils de différenciation, offrent des solutions de culture fiables aux chercheurs travaillant sur les cellules souches.
Commander des produits
Méthylation de l'ADN
La méthylation de l'ADN est le mécanisme épigénétique le plus connu. Elle fait généralement intervenir une méthyltransférase, enzyme qui catalyse l'ajout d'un groupement méthyle sur la cinquième position de la cytosine (C5). Cette réaction se produit principalement au niveau des dinucléotides cytosine-phosphate-guanine (CpG). Toutefois, une méthylation en dehors des sites CpG est également possible. Une analyse de la méthylation de l'ADN est souvent réalisée pour mieux comprendre l'expression des gènes. Par exemple, la méthylation peut être quantifiée par digestion de l'ADN puis analyse par HPLC ou spectrométrie de masse, ou par conversion au bisulfite de sodium suivie d'un séquençage et d'une analyse par PCR.
Modification des histones
La modification des histones constitue un autre mécanisme épigénétique classique. Les histones peuvent être modifiées de diverses manières : par acétylation, par méthylation, par phosphorylation ainsi que par d'autres mécanismes qui altèrent l'expression génique. Les histones sont des protéines qui, avec l'ADN, forment des nucléosomes. Des chapelets de nucléosomes créent la chromatine qui constitue les chromosomes. En général, les modifications des histones se produisent au niveau de leur queue N-terminale, riche en acides aminés lysine et arginine. Ce mécanisme épigénétique est notamment étudié par des tests d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP pour "Chromatin Immunoprecipitation").
Régulation par l'ARN
La régulation par l'ARN est moins bien connue que les autres mécanismes épigénétiques. La voie de signalisation de l'ARN pourrait jouer un rôle en épigénétique en régulant la structure de la chromatine. Des chercheurs étudient la façon dont l'ARNm, et en particulier l'ARN non codant comme les longs ARN non codants et les micro-ARN, régule l'expression des gènes. On notera enfin que l'isolement de la chromatine par purification d'ARN (ChIRP pour "Chromatin Isolation by RNA Purification") et l'immunoprécipitation d'ARN (RIP pour "RNA Immunoprecipitation") peuvent permettre d'élucider les liens entre chromatine et ARN, ainsi que le rôle joué par l'ARN dans l'épigénétique.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents