自动化固相微萃取(SPME)采样
在PAL自动进样器中使用Supelco® SPME萃取头进行更智能的采样
现在,所有Supelco® SPME萃取头都可与PAL自动进样器系统结合使用。Supelco® PAL Smart SPME萃取头同时结合了我们的SPME涂层专业创新技术(包括我们的Carboxen®、双涂层和OC萃取头)和Smart技术,可实现无缝的样品制备。我们的Smart萃取头配备了独特的Smart芯片,其具有以下优点:
- 可追溯性:可监测使用情况、进样数、操作日期和接触温度。
- 使用方便:可针对每种特定的SPME萃取头涂层自动应用正确的参数。
- 提高实验效率:全自动进行高通量样品制备。
可靠的SPME性能与Smart技术相结合,实现无与伦比的效率和重现性
我们传统Supelco® SPME萃取头的所有产品组合现都可以Smart SPME的形式提供,从而获得精确一致的结果。
这种Smart萃取头具有以下优点:
- 卓越的萃取和解吸效率
- 极少的样品残留
- 可在宽分子量范围内对分析物进行采样
由Supelco®分析化学家设计的创新SPME涂层
为了解决您的分析挑战,我们不断引领市场开发创新的SPME涂层:
- Supelco® SPME-OC(带保护涂层)PDMS/DVB萃取头旨在解决与SPME浸入萃取相关的挑战。在直接浸入过程中,包含脂肪、糖、色素和其他大分子的食物样品往往会粘附在吸附性(颗粒)SPME萃取头上,从而缩短萃取头寿命。此外,这些基质组分可被转移到GC中,它们可能会干扰色谱分析或导致更频繁的维护。Supelco® SPME-OC PDMS/DVB萃取头具有保护性PDMS外涂层,因而在物理性质上更坚固、更不易受到化学污染,并能够通过有效的洗涤步骤来减少基质转移。
- Carboxen®(CAR/PDMS)涂层的萃取头可高效实现少量挥发性分析物(分子量<150)的萃取。与球形石墨化聚合物碳(SGPC)或石墨化炭黑(GCB)吸附剂相比,用于小分子的Carboxen®萃取头具有更大的相对吸收强度,因此其具有更强的保留挥发性分析物的性能,从而可获得更灵敏和可靠的结果。该特性归因于Carboxen®的锥形孔结构,其可提高热力学性质和动力学性能,从而能够有效吸附和解吸低分子量或挥发性化合物。Carboxen®萃取头是用于痕量水平分析的理想选择。Carboxen®萃取头也有双重涂层DVB/CAR/PDMS版本,其可提高颗粒萃取头的提取效率,另外还可扩展单萃取头采样分子量范围。
材料
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch