Merck
主页校准、检验和验证用于详细碳氢化合物分析的P-I-A-N-O标准
用于详细碳氢化合物分析的P-I-A-N-O标准
Steve Cecil, Vicki Yearick
AnalytiX Volume 8 Issue 2
方便的试剂盒和单独的混合物,可进行精确的校准和性能检查
详细碳氢化合物分析(DHA)应用已广泛应用于石油工业中,以表征沸点高达450°F/225°C的轻质石油馏分。这些应用符合ASTM D5134、D6729、D6730和D6733方法,利用单柱气相色谱法(GC)按结构对烃组分进行分组。
DHA适用于包含石脑油、烷基化物、重整装置进料、重整油、异构体、汽油和压缩液体的石油流。这些石油流的D​​HA表征基于Kovats指数,将成分和浓度分为五个组,统称为PIANO:
石蜡异链烷烃、芳烃、环烷烃和烯烃。
色谱系统的精确校准对于成功运行DHA应用至关重要。校准使用了一套共六种复杂的定量分析标准品,称为PIANO标准品。由于这些标准的复杂性和混合物中许多支链碳氢化合物缺乏商业来源,大多数实验室难以准备这些标准品。
为了促进DHA分析,Sigma-Aldrich现在提供ALPHAGAZ PIANO标准品作为试剂盒和单独的混合物。该试剂盒包括139种成分的定量PIANO混合定量混合物,以及5种定量的PIANO定量混合混合物。ALPHAGAZ PIANO标准品的重量精确到小数点后三位。每种混合物出厂时都有一份综合的分析数据表,其中列出了每种组分的重量百分比、摩尔百分比、液体体积百分比、保留时间和保留指数。还提供了每种混合物的色谱图。标准液装入在带有孔盖和隔垫的压盖样品小瓶中。
利用这6种高质量的分析标准品,可确保气相色谱系统得到优化,使DHA分析仪达到最佳的性能。这些标准还应用于在GC系统上进行常规质量保证检查。使用Supelco 139种成分 PIANO混合物定期检查系统,就会发现需要维护GC系统,包括何时需要更换色谱柱。
除标准品外,我们还提供用于DHA分析的理想石油专用GC色谱柱,即100m Supelco Petrocol DH。该色谱柱专为复杂烃混合物的分析而制造,非常适合DHA系统。