Merck
主页光度法和反射法废水中的硝酸盐
废水中的硝酸盐
在还原成亚硝酸盐并与格里斯试剂反应后进行反射法测定。
简介
废水中过量的硝酸盐会导致地下水污染及随之而来的环境问题,包括富营养化— 藻类和植物的过度生长— 破坏海洋生态系统。1 此外,人体摄入过量的硝酸盐会导致癌症和被称为高铁血红蛋白症的血液疾病。2 因此,监测硝酸盐含量对环境和健康都非常重要。在此,我们介绍了使用反射计和 Reflectoquant® 硝酸盐测试试剂盒测定废水中的硝酸盐。
实验方法
硝酸根离子被还原剂还原成亚硝酸根离子。在酸性缓冲溶液参与下,这些亚硝酸根离子与一种芳香胺反应生成重氮盐,接着重氮盐与 N-(1- 萘基)-乙二胺反应生成紫红色偶氮染料,该染料可以通过反射计测定。
试剂和仪器
测试试剂盒
  • 硝酸盐测试法: 反射法,使用试纸条 5 – 225 mg/l NO3- Reflectoquant® (1.16971) 或
  • 硝酸盐测试法: 反射法,使用试纸条 3 – 90 mg/l NO3- Reflectoquant®
仪器
  • 反射计 RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)*
*注意:本应用说明适用于 RQflex® 20 和所有已停产仪器 (RQflex® 10, RQflex® plus)
可选择的半定量测定
  • 硝酸盐测试法:比色法,使用试纸条 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant® (1.10020)
样品制备
可对样品原样进行分析。
仪器分析
  • 按下反射计START键,并同时将试纸条置于样品(15 - 30 °C)大约2秒,确保两个反应区都被浸没。
  • 让多余的液体通过试纸条的长边缘流到用于吸收的纸巾上。
  • 等待60秒后,用反射计测量试纸条。
其数值 [mg/l] 会被自动存储。(请参考 RQflex® 操作说明和 Reflectoquant® 硝酸盐测试盒的使用说明。)
注意:如果半定量测定可以满足需求,则可使用 MQuant® 试纸条(货号1.10020,测量范围10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO)
操作流程
含有超过 500 mg/l NO3- -样品必须用蒸馏水稀释。pH值必须在 1 - 12的范围内。如果pH值小于 1,使用乙酸钠调节样品;如果pH值大于12,使用酒石酸调节pH值大约到 3 - 5。
  • 将试纸条上的两个反应区均浸没入样品中 (15 - 25 °C) 1 秒。
  • 从试纸条上抖掉多余的液体,1 min 后确定标签上哪个颜色区域与 NO3- 反应区的颜色最一致。
  • 如果 NO2- 警戒区颜色改变,请参阅使用说明书中的 “测量注意事项”。
  • R读出相应结果,单位为 mg/l NO3- 或 NO3-N。
结果
表1.与光度法的比较
产品列表
Loading
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002
2.
2008. Authority EFS. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables. The EFSA Journal. 689:1-79. [Internet].