返回
Valco
®
C 系列精确取样注射器
Products
产品分类
syringes (1)
制造商
长度(in)
体积(µL)
针状
包装大小
计量器
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
22280
Valco
®
C 系列精确取样注射器,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.