返回
Plastic additive 8
别名:
Dioctadecyl disulfide
经验公式(希尔记法):
C
36
H
74
S
2
CAS号:
2500-88-1
分子量:
571.10
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
制造商
机构
形式
质量水平
应用
包装大小
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
1544993
Plastic additive 8,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
展开
查看定价
PHR3093
Plastic additive 8,
pharmaceutical secondary standard, certified reference material