返回
NBT
别名:
氯化四唑氮蓝,
氮
四唑蓝,
氯
化硝基四氮唑蓝, NBT, Nitro BT, 硝基蓝四氮唑, 硝基蓝四氮唑
线性分子式:
C
40
H
30
N
10
O
6
· 2Cl
CAS号:
298-83-9
分子量:
817.64
Products
分子量
制造商
物质形态
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
11585029001
NBT,
crystals, pkg of 5 g