返回
MRQ30 透明 CD Vial
™
,蓝色瓶盖,预切口的 TEF/硅胶隔垫
别名:
经过认证的 CD 样品瓶(中心集液)套装,带有 9mm 螺纹和瓶盖/隔垫,未组装
Products
产品分类
vials (1)
品牌
Supelco (1)
内径(mm)
外径 (mm)
容量 (ml)
闭合类型
颜色
小瓶装材料
小瓶颜色
包装大小
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
23187-U
MRQ30 透明 CD Vial
™
,蓝色瓶盖,预切口的 TEF/硅胶隔垫,
volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea