返回
液体闪烁瓶(带螺纹瓶盖)
Products
产品分类
vials (4)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (1)
容量 (ml)
闭合类型
颜色
小瓶装材料
小瓶颜色
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
Z190527
液体闪烁瓶(带螺纹瓶盖),
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
展开
查看定价
Z190535
液体闪烁瓶(带螺纹瓶盖),
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
展开
查看定价
Z190519
液体闪烁瓶(带螺纹瓶盖),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
展开
查看定价
Z190543
液体闪烁瓶(带螺纹瓶盖),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea