返回
肌苷
别名:
(−)-肌苷, 次黄嘌呤9-β-D-呋喃核苷, Inosine
经验公式(希尔记法):
C
10
H
12
N
4
O
5
CAS号:
58-63-9
分子量:
268.23
Products
品牌
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (1)
颜色
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
I4125
肌苷,
≥99% (HPLC)
展开
查看定价
4060
肌苷,
A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.