返回
Greiner 384 well plates, polypropylene
Products
产品分类
plates (3)
颜色
制造商
吸附类型
Wells
颜色
板材料
包装大小
特级
Natural (1)
无菌性
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
M1686
Greiner 384 well plates, polypropylene,
120 μL/well, flat bottom natural polypropylene wells
展开
查看定价
M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene,
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
展开
查看定价
M1936
Greiner 384 well plates, polypropylene,
conical bottom clear polypropylene wells