返回
亚麻酸乙酯
别名:
9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Linolenic acid ethyl ester
线性分子式:
CH
3
(CH
2
CH=CH)
3
(CH
2
)
7
COOC
2
H
5
CAS号:
1191-41-9
分子量:
306.48
EC 号:
214-734-6
Products
产品分类
fatty acids (1)
lipids (1)
metabolites (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
沸点(°C)
分子量
物质形态
纯度
质量水平
官能团
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
L2501
亚麻酸乙酯,
≥98%