返回
二氨基荧光素-FM 二乙酸酯
别名:
4-氨基-5-(N-甲氨基)-3′,6'-双(乙酰氧基)-2′,7'-二氟-螺[ 异苯并呋喃-1 (3H) ,9'-[9H]黄原酮]-3-酮, DAF-FM DA
经验公式(希尔记法):
C
25
H
18
F
2
N
2
O
7
CAS号:
254109-22-3
分子量:
496.42
Products
产品分类
bioactive small molecules (1)
probes (1)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
颜色
分子量
物质形态
纯度
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
D1946
二氨基荧光素-FM 二乙酸酯,
≥98% (HPLC)
展开
查看定价
251520-M
二氨基荧光素-FM 二乙酸酯,
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.