返回
聚合物键合型 4-(二甲氨基)吡啶
经验公式(希尔记法):
C
8
H
8
CAS号:
82942-26-5
分子量:
104.15
Products
产品分类
organic bases (1)
分子量
链类型
反应类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
39410
聚合物键合型 4-(二甲氨基)吡啶,
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB