Merck
定制化GC柱
Supelco®提供的GC柱的特写图
优化的色谱分离始于色谱柱。针对任何应用选择色谱柱时,都应综合考虑多种因素。  
对于毛细管柱,需要考虑:
  1. 固定相
  2. 色谱柱内径
  3. 薄膜厚度
  4. 柱长
在填充柱方面,Supelco® GC柱经配置可适用于大多数市售GC仪。对于希望自行填充色谱柱的客户,我们还可提供广泛的GC填充柱组件(空玻璃柱、即用型填料、固定相和固体支持物)。如果未找到适合您需求的库存产品,我们也可提供定制服务,根据您的要求制造色谱柱和填料。Supelco®还提供专为GC填充柱而设计的不常用工具。
定制能力
没有找到想要的工具?我们的内部玻璃车间和填充GC制造团队可针对您的确切需求定制色谱柱和色谱柱组件。如需选择和使用方面的指导,请填写以下表格,我们的技术服务团队将会对您的需求作出答复。