RNAi文库
shRNA文库具有全面的基因组覆盖率
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics是RNAi协会TRC1.5和TRC2集合的唯一指定供应商。这类慢病毒shRNA文库基因组覆盖率全面,提供包括全基因组、单独RNAi克隆/载体和基因家族集的多种产品形式。可以标准的甘油形式或更优质的DNA和慢病毒形式提供。
凭借350多年的前沿技术,Sigma-Aldrich®Advanced Genomics产品的专长技术不仅限于实验台,还涵盖从药物发现到治疗作用的广阔领域。
强大的基因调控揭秘遗传通路
功能基因组学筛选是分子靶点发现研究必不可少的环节,科学家可依靠该技术揭示生物系统、通路和疾病背后的潜在机制。具有可靠、高效和长期的基因敲低效果的shRNA文库是有效研究这种复杂的分子互作网络的基石。
我们的Sigma-Aldrich®Advanced Genomics系列拥有值得信赖、种类齐全的shRNA筛选产品组合,可满足严苛的功能基因组学筛选要求。如需进行更集中的筛选,MISSION® shRNA 基因家族集是文献中大量引用的与特定细胞/分子途径相关的一系列基因。我们的生物信息学团队巧妙地将所有TRC shRNA克隆归入每一个基因家族集。基因家族集套装可完全定制,灵活地添加或删除克隆或基因内容。此外,任何基因组合都能以96孔或384孔板的格式进行排列。所有的基因家族集套装都可在工作台上用于重点靶点发现和途径分析。
来自RNAi协会(TRC)的最大和经过最充分验证的shRNA集合
我们独特的筛选形式可充分挖掘可靠、成熟的TRC shRNA集合的靶点发现潜力。通过携手合作,我们可为您提供全球顶尖的慢病毒生产专长和各种规模的系统或混合RNAi筛选所需的产品形式。从LentiPlex®全基因组慢病毒混合shRNA文库到自定义设计和单独克隆,我们均可提供全套的shRNA工具,让您可以立即开始筛选工作。
TRC pLKO慢病毒载体和对照
我们可根据您的需要您提供有色标记、不同启动子或是高病毒滴度的对照。我们采用TRC设计的pLKO.1-puro和TRC2-pLKO.5-puro载体是我们的特色产品。可以根据您的实验要求进行改造。
shRNA定制克隆,慢病毒生产和DNA纯化服务
我们提供各种定制RNAi产品,包括:
- 定制基因集生产
- 高通量DNA纯化
- 复杂shRNA文库的反卷积
- 各种定制克隆选项
- 高通量慢病毒生产
- 容量从1毫升至升的大规模病毒生产和定制病毒包装
- 高达109 VP/mL的浓缩病毒制备
- 提供功能滴定检测——FACS或CFU
想要探讨一下定制项目?连线咨询Sigma-Aldrich®Advanced Genomics专家。
混合筛选的反卷积服务
我们可以使用新一代测序技术帮助您在shRNA筛选混合物中识别靶标。我们在TRC1、TRC1.5和TRC2文库方面的技术专长让您可以无忧地进行shRNA库反卷积。我们将利用同步测序方法,提供易于分析的数据格式,让您只需专注于分析结果。
MISSION® shRNA 基因敲低质量保证
Sigma-Aldrich® shRNA保证,在您购买的shRNA产品页面描述的针对靶基因建立的多条慢病毒克隆中(数目不一,通常为5条克隆),至少会有一条克隆达到70%以上的靶基因抑制率。
我们可随时为您提供帮助。
无论您是需要RNAi实验设计方面的帮助,还是需要故障排查支持,或是仅仅只想更好地了解慢病毒筛选是如何优化研究的,Sigma-Aldrich®Advanced Genomics都可以随时为您提供指导。连线咨询Sigma-Aldrich®Advanced Genomics专家。
相关产品资源
- Brochure: Mission® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio from screening to validation.
- Article: TRC Vector Maps
现有一系列载体可帮助您成功进行 RNAi 实验。
- Article: TRC Vector Maps
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC, Mission® and more.
- Article: shRNA FAQs
We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Article: Mission® Application Data
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Article: FACS Tritation of Lentivirus
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.
- Article: Difficult Cell Types FAQ
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Article: Preparation of Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix