Merck
1544916
USP
聚氯乙烯增塑剂
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
聚氯乙烯, PVC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH2CHCl)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI 密鑰
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
聚氯乙烯 Plasticide USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3