Merck
1043819
USP
天冬氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-天冬氨酸, (S)-(+)-氨基琥珀酸, (S)-氨基丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
133.10
Beilstein:
1723530
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aspartic acid
製造商/商標名
USP
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Aspartic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Asparagine
  • Glutamic Acid
  • Powdered Stinging Nettle Extract
  • Powdered Stinging Nettle
  • Stinging Nettle
生化/生理作用
快速兴奋突触的主要神经递质。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Glutamic Acid
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(4), 5053-5053 (2023)
Powdered Stinging Nettle Extract
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(4), 5290-5290 (2020)