Merck
PHL89783
丹酚酸 B
phyproof® Reference Substance
别名:
(2 S ,3 S )-4-[(1 E )-3-[(1 R )-1-羧基-2-(3,4-二羟基苯基)乙氧基]-3-氧代-1-丙烯-1-基]-2-(3,4-二羟基苯基)-2,3-二氢-7-羟基-3-苯并呋喃羧酸 3-[(1 R )-1-羧基-2-(3,4-二羟基苯基)乙基] 酯, 丹参酸 B, 丹芬酸 B, 紫草酸 B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H30O16
分子量:
718.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChI 密鑰
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia salvia
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)