97785-U
1 of 10
Supelco
57020-U
SPE 小柱连接头
57607-U
双向固相萃取空管,非氟聚丙烯
FCISI004
Supel™ 层析色谱柱
57094
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE 管
FCISI025
Millipore
UFC5003
Amicon® Ultra过滤器,3 kDa MWCO
54812-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ Plus 固相萃取管
Sigma-Aldrich
11145
大豆磷脂
P3817
用于HPLC的磷脂混合物 来源于大豆
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
bed wt., 10 g
pkg of 10
LPLC: suitable
60 mL
Spherical Silica
20-45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
LPLC介质和配件
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。