Merck
90844
Supelco
1-硬脂酰- rac -甘油
analytical standard
别名:
1-单十八烷酰- rac -甘油, rac -甘油 1-硬脂酸酯, DL -α-硬脂, 甘油一硬脂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
358.56
Beilstein:
1728685
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI 密鑰
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)