Merck
72845
Supelco
戊二酸二甲酯
analytical standard
别名:
戊二酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1771444
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)