主要文件
64821-U
Supelco
平底烧瓶
size 125 mL
别名:
125mL 平底烧瓶,24/40,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
NB.21
物料
flat bottom glass flask
尺寸
small
125 mL
接合处
joint ST/NS flask
包装
pkg of 1 ct
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)