Merck
59136-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-18-T HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
SUPELCOSIL
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL
包裝
1 ea of
標籤範圍
12.3% carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.1 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the