Merck
575655-U
Supelco
96 方孔可穿刺盖垫
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
NACRES:
NB.21
包裝
pk of 50
品質等級
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
相容性
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.