Merck
575601-U
Supelco
Discovery® DSC-18 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 25 mg/well, pk of 1
别名:
C18 SPE 96-well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104018
NACRES:
NB.21
product name
Discovery® DSC-18 固相萃取 96 孔板, bed wt. 25 mg/well, pk of 1
材料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
特點
endcapped
成份
bed wt., 25 mg/well
包裝
pk of 1
標籤範圍
18% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
2 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒徑
50 μm
孔徑
70 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
  • 多点键合,十八烷基 (18%C)(封端)
  • 较高的含碳量 (18%) 可得到更大的键合能力和更高的回收率
  • 选择性最小的相:从水性基质中保留大部分有机分析物
  • 也可用于除去水性基质中的盐
  • 有利于从同一样品中萃取结构不同的分析物
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.