certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 525,525.1,525.2
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL each component in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
相关类别
應用
EPA 525 PAH 混合物 B 已用作内标,通过固相微萃取技术(SPME)和气相色谱-质谱联用(GC-MS)萃取和测定水和牛奶样品中的多环芳烃。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
Acenaphthylene
Anthracene
Benz[a]anthracene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[ghi]perylene
Benzo[a]pyrene
Chrysene
Dibenz[a,h]anthracene
Fluorene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Phenanthrene
Pyrene
查看所有结果 (13)
訊號詞
Danger
安全危害
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
其他客户在看
Innovative sol?gel coatings for solid-phase microextraction: development of fibers for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons at trace level in water
Journal of Chromatography A, 1196, 15-22 (2008)
Experimental design for the optimization of the extraction conditions of polycyclic aromatic hydrocarbons in milk with a novel diethoxydiphenylsilane solid-phase microextraction fiber
Journal of Chromatography A, 1196, 41-45 (2008)